Learn More
Thermo Scientific™ CryoBox™ Freezer Racks
Codice prodotto. p-4520564
Click to view available options
Capacità:
12 CryoBoxes/Rack
16 CryoBoxes/Rack
4 CryoBoxes/Rack
7 CryoBoxes/Rack
9 CryoBoxes/Rack
CryoBox
Progettazione:
Horizontal
Orizzontale
Vertical
Dimensioni (L x P x A):
14.3 x 14 x 40.6 cm
14.3 x 14 x 50.2 cm
14.3 x 14 x 70.5 cm
14.3 x 67 x 14 cm
14.3. x 14 x 22.5 cm
22.5 x 59.0 x 14.3 cm
5.625 x 8.875 x 17.5 pollici (22.5 x 44.4 x 14.3 cm)
8.4 x 8.3 x 22.5 cm
8.4 x 8.3 x 50.2 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 10326442
Marca: Thermo Scientific™ 367000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stack and organize standard cryogenic vial storage boxes with these freezer racks.
Stack and organize standard cryogenic vial storage boxes with these freezer racks. Thermo Scientific™ CryoBox™ Freezer Racks include durable Thermo Scientific Nalgene™ Stainless Steel CryoBox Racks and Thermo Scientific Nunc™ aluminum racks that fit most common upright and chest freezers.
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Silver
Dimensioni (L x P x A) 14.3 x 67 x 14 cm
Capacità 12 CryoBoxes/Rack
Progettazione Vertical
Materiale Acciaio inox
Tipo Cryogenic Box Storage Rack, Vertical