Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori criogenici
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10644412
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Colori assortiti
Giallo
Grigio
Rosso
Verde
Capacità:
100 (3.6 mL Vials)
100 (flaconi da 1.0 a 1.5 ml)
100 (flaconi da 1.0 a 1.8 ml)
25 (flacone da 1.2 e 2.0 ml)
25 (flaconi da 1.0 a 1.8 ml)
64 (1.5 mL Microcentrifuge Tubes)
81 (1 to 1.8 mL Vials)
81 (3.6 mL Vials)
81 (flacone da 1.2 e 2.0 ml)
81 (flaconi da 1.0 a 2.0 ml)
81 (flaconi da 5.0 ml)
Materiale:
Cardboard
Cartone
Policarbonato
Polycarbonate
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 24
pezzi 30
pezzi 4
pezzi 42
pezzi 6
pezzi 8
Codice prodotto. 10644412
Marca: Thermo Scientific™ 378247
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I contenitori criogenici Thermo Scientific™ sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e budget.
I contenitori criogenici Thermo Scientific™ sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e budget. Sono disponibili in materiali che vanno dal più economico al resistente policarbonato infrangibile. Queste scatole sono caratterizzate dal formato di conservazione più compatto disponibile: 169 provette da 1 ml in una scatola criogenica standard.
  • Contenitori criogenici resistenti completamente in plastica per la conservazione a breve o lungo termine
  • I coperchi sui contenitori criogenici in plastica sono contrassegnati per evitare il disallineamento
  • Contenitori in plastica autoclavabili per la decontaminazione e utilizzabili in un intervallo di temperature compreso tra -196°C e +121°C
  • Griglia stampata sui coperchi in plastica per una più facile gestione dell'inventario
  • Contenitori criogenici convenienti per la conservazione a breve termine
  • Contenitori con divisori e sfiati alla base per un buon drenaggio e circolazione dell'aria
  • Disponibile con divisori da 25 a 169 provette
Garanzia:
90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Truciolato, 75 x 75 x 51 mm
Colore Bianco
Materiale Cartone
Forma Square
Tipo Contenitore criogenico
Capacità 25 (flaconi da 1.0 a 1.8 ml)
Linea di prodotti Nunc
Quantità 1/conf., 24/scatola
Array di provette 5 x 5
Dimensioni (L x P x A) 2.88 x 2.88 x 2 pollici (75 x 75 x 51 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 2.88 in.
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.88 pollici
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 51 mm
Peso (sistema metrico) 1.22 kg
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.