Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori criogenici
Codice prodotto. 11311524
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Colori assortiti
Giallo
Grigio
Rosso
Verde
Capacità:
100 (3.6 mL Vials)
100 (flaconi da 1.0 a 1.5 ml)
100 (flaconi da 1.0 a 1.8 ml)
25 (flacone da 1.2 e 2.0 ml)
25 (flaconi da 1.0 a 1.8 ml)
64 (1.5 mL Microcentrifuge Tubes)
81 (1 to 1.8 mL Vials)
81 (3.6 mL Vials)
81 (flacone da 1.2 e 2.0 ml)
81 (flaconi da 1.0 a 2.0 ml)
81 (flaconi da 5.0 ml)
Materiale:
Cardboard
Cartone
Policarbonato
Polycarbonate
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 24
pezzi 30
pezzi 4
pezzi 42
pezzi 6
pezzi 8
Codice prodotto. 11311524
Marca: Thermo Scientific™ 8670130244
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I contenitori criogenici Thermo Scientific™ sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e budget.
I contenitori criogenici Thermo Scientific™ sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e budget. Sono disponibili in materiali che vanno dal più economico al resistente policarbonato infrangibile. Queste scatole sono caratterizzate dal formato di conservazione più compatto disponibile: 169 provette da 1 ml in una scatola criogenica standard.
  • Durable, all-plastic cryoboxes for short- or long-term storage
  • Keyed lids on plastic cryoboxes to prevent misalignment
  • °
  • Printed grid on plastic lids for easy inventory management
  • Economical chipboard cryoboxes for short term storage
  • Chipboard boxes with dividers and vents in base for good drainage and air circulation
  • Available with dividers from 25 to 169 tube storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Policarbonato, 133 x 133 x 52 mm
Colore Grigio
Materiale Polycarbonate
Forma Square
Tipo Cryo Box
Capacità 81 (flaconi da 1.0 a 2.0 ml)
Include Colored Insert
Linea di prodotti Nalgene
Quantità 4/Pk., 24/Cs.
Array di provette 9 x 9
Dimensioni (L x P x A) 5.25 x 5.25 x 2 pollici (133 x 133 x 52 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 52 mm
Peso (sistema metrico) 0.65 kg
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.