Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori criogenici
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11321625
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Colori assortiti
Giallo
Grigio
Rosso
Verde
Capacità:
100 (3.6 mL Vials)
100 (flaconi da 1.0 a 1.5 ml)
100 (flaconi da 1.0 a 1.8 ml)
25 (flacone da 1.2 e 2.0 ml)
25 (flaconi da 1.0 a 1.8 ml)
64 (1.5 mL Microcentrifuge Tubes)
81 (1 to 1.8 mL Vials)
81 (3.6 mL Vials)
81 (flacone da 1.2 e 2.0 ml)
81 (flaconi da 1.0 a 2.0 ml)
81 (flaconi da 5.0 ml)
Materiale:
Cardboard
Cartone
Policarbonato
Polycarbonate
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 24
pezzi 30
pezzi 4
pezzi 42
pezzi 6
pezzi 8
Codice prodotto. 11321625
Marca: Thermo Scientific™ 340061
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I contenitori criogenici Thermo Scientific™ sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e budget.
I contenitori criogenici Thermo Scientific™ sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e budget. Sono disponibili in materiali che vanno dal più economico al resistente policarbonato infrangibile. Queste scatole sono caratterizzate dal formato di conservazione più compatto disponibile: 169 provette da 1 ml in una scatola criogenica standard.
  • Durable, all-plastic cryoboxes for short- or long-term storage
  • Keyed lids on plastic cryoboxes prevent misalignment
  • Plastic boxes are autoclavable for decontamination and usable at temperature range from -196°C to +121°C
  • Printed grid on plastic lids for easy inventory management
  • Economical chipboard/cardboard cryoboxes for short term storage
  • Chipboard/cardboard boxes have dividers and vents in base for good drainage and air circulation
  • Available with dividers from 25 to 169 tube storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Chipboard, 145 x 145 x 75mm
Colore Bianco
Materiale Cardboard
Forma Square
Tipo Cryo Box
Capacità 100 (3.6 mL Vials)
Linea di prodotti Nunc
Quantità 30/Pk., 30/Cs.
Array di provette 10 x 10
Dimensioni (L x P x A) 145 x 145 x 75 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.71 in.
Lunghezza (sistema metrico) 145 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.71 in.
Larghezza (sistema metrico) 145 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.07 in.
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Peso (sistema metrico) 4.73 kg
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.