Learn More
Eppendorf™ Ultracongelatore CryoCube™ F101h, 230V/50Hz
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16307355
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16307355
Marca: Eppendorf™ F101340001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The F101h ultra-low temperature (ULT) freezer is ideal for under-bench storage of smaller sample collections. By providing reliable -80 °C temperatures in a compact design, the CryoCube™ F101h offers long-lasting and safe sample storage.
L’ultracongelatore F101h è ideale per la conservazione di piccole quantità di campioni. Assicurando temperature affidabili a 80°C in un formato compatto, il CryoCube™ F101h garantisce una soluzione di stoccaggio sicura e duratura per i vostri campioni.
  • i pannelli isolanti sottovuoto permettono di aumentare la capacità interna con lo stesso ingombro dei congelatori tradizionali in schiuma isolante
  • le porte interne isolate, creando 2 compartimenti separati che riducono al minimo la perdita d’aria fredda al momento dell’accesso ai campioni
  • pannello operatore e stato degli allarmi a LED facili da leggere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 101 L
Gamma di temperatura Da -50 °C a -86 °C
No. of Doors 1
Sportelli interni 2
Materiale armadietto Stainless Steel
Isolamento Isolamento con pannelli sottovuoto / schiuma poliuretanica
Interno acero inoxidable
Finitura esterna Acciaio verniciato a polvere
N. di rack per kit 6
Stile Verticale
Ruote 2
Dimensioni interne (L x P x A) 33x48x64 cm
Dimensioni esterne (L x P x A) 56,6x90x83 cm
Ingombro (sistema metrico) 90 x 56.6 cm
Registratore grafico di temperatura Optional
Sistemi di backup CO2 or LN2 Optional
Amperaggio 5 A
Tipo di spina EU
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Compressore 2 stadi
Peso (sistema metrico) 123 kg