Learn More
Eppendorf™ Ultracongelatore CryoCube™ F101h, 230V/50Hz
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16359636
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16359636
Marca: Eppendorf™ F101343001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The F101h ultra-low temperature (ULT) freezer is ideal for under-bench storage of smaller sample collections. By providing reliable -80 °C temperatures in a compact design, the CryoCube™ F101h offers long-lasting and safe sample storage.
State cercando un ultracongelatore personale da sistemare sotto al banco?\nL'ultracongelatore Eppendorf CryoCube F101h ULTunisce un design compatto e un effettivo raffreddamento a -80 °C per offrire un sistema di lunga durata e affidabile in grado di garantire una conservazione sicura dei vostri campioni. ULT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 101 L
Gamma di temperatura Da -50 °C a -86 °C
No. of Doors 1
Sportelli interni 2
Materiale armadietto Stainless Steel
Isolamento Isolamento con pannelli sottovuoto / schiuma poliuretanica
Interno acero inoxidable
Finitura esterna Acciaio verniciato a polvere
N. di rack per kit 6
Stile Verticale
Dimensioni interne (L x P x A) 33x48x64 cm
Dimensioni esterne (L x P x A) 56,6x90x83 cm
Ingombro (sistema metrico) 90 x 56.6 cm
Registratore grafico di temperatura opzionale
Sistemi di backup LN2 (factory installed)
Amperaggio 5 A
Tipo di spina EU
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Compressore 2 stadi
Peso (sistema metrico) 123 kg
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.