Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F440n, Ultracongelatore, 440 L, AC, DoLe, (EU/GB), CR, LN2
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17218489
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
440 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17218489
Marca: Eppendorf™ F440305031
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Gli ultracongelatori Eppendorf CryoCube F440 riducono al minimo i costi di esercizio, offrendo allo stesso tempo una protezione superiore per i tuoi campioni. Grazie a una struttura a cinque scomparti e a cinque porte interne che garantisce facilità di accesso, il solido sistema di isolamento protegge i tuoi campioni delicati.
  • Isolamento efficace, composto da un isolamento tradizionale (n) e pannelli isolanti sottovuoto (h), che consente di risparmiare energia
  • Efficiente sistema di controllo del compressore che riduce la durata dei cicli e quindi il consumo di energia e rende più lunga la vita utile dell'ultracongelatore
  • Lo sfiato d'aria automatico presente sulla porta anteriore dei modelli verticali CryoCube migliora il consumo di energia, assicurando un accesso rapido ai campioni
  • Interruttore principale richiudibile per prevenire uno spegnimento accidentale
    Alloggiamento per il registratore della temperatura per la documentazione dei dati
  • La maniglia ergonomica dei modelli CryoCube basati su Eppendorf PhysioCare
  • Concept™ richiede meno forza e assicura un accesso agevolato
  • Versioni con raffreddamento ad aria
  • Interno in acciaio inossidabile per una facile pulizia durante i cicli di manutenzione e sbrinamento; esterno in acciaio verniciato a polvere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Congelatori
Capacità (sistema imperiale) 15.5 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 440 L
Sportelli interni 5
Lato del perno Destra
Isolamento Polyurethane Foam
Ripiani 5
Display Classico
Ruote Sí
Porte 2
Dimensioni esterno (PxLxA) 89.8 x 95.5 x 195 cm (35.4 x 37.6 x 76.8 in.)
Dimensioni interne (L x P x A) 57.5 x 61.6 x 126.5 cm (22.6 x 24.3 x 49.8 in.)
Ingombro (sistema metrico) 95.5 x 89.8 cm
Registratore grafico di temperatura Sí
Amperaggio 7 A
Tipo di spina EU, UK
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Wattage 8300 W
Refrigerante R290/R170
Capacità rack 20