Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570h, CO2, EU/UK
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
570 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Volume: 570 L, ad es. fino a 40.000 campioni
- Isolamento efficace, composto da un isolamento tradizionale e pannelli isolanti sottovuoto, che consente di risparmiare energia
- Efficiente sistema di controllo del compressore che riduce la durata dei cicli e quindi il consumo di energia e rende più lunga la vita utile del congelatore
- Lo sfiato d'aria automatico presente sulla porta anteriore dei modelli verticali CryoCube migliora il consumo di energia, assicurando un accesso rapido ai campioni
- Interruttore principale richiudibile per prevenire uno spegnimento accidentale
- Alloggiamento per registratore su carta per la documentazione dei dati
- La maniglia ergonomica dei modelli CryoCube basati su Eppendorf PhysioCare Concept™ richiede meno forza e assicura un accesso agevolato
- Versioni con raffreddamento ad aria e con raffreddamento ad acqua per un risparmio energetico ancora maggiore
- Interno in acciaio inossidabile per una facile pulizia durante i cicli di manutenzione e sbrinamento; esterno in acciaio verniciato a polvere
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 20.1 cu. ft. |
| Capacità (sistema metrico) | 570 L |
| Sportelli interni | 5 |
| Lato del perno | Destra |
| Isolamento | Polyurethane Foam |
| Display | Classico |
| Ruote | Sí |
| Porte | 2 |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 57.5 x 76.5 x 126.5 cm (22.6 x 30.1 x 49.8 in.) |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 89.8 x 110.3 x 193.6 cm (43.4 x 35.4 x 76.2 in.) |
| Vedi altri risultati |