Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570n, CO2, EU/UK
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
570 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Capacità: 570 L (20,1 ft³)
- Consuma solo 10,5 kWh/giorno (230 V)
- Superficie del pavimento richiesta: 102,5 x 85,2 cm
- Ospita fino a 40.000 campioni
- Tempo di raffreddamento a -80 °C: 4 h
- Compatibile con sistema di iniezione CO2/LN2 come backup per la massima sicurezza dei campioni
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 570 L |
| Sportelli interni | 5 |
| Lato del perno | Destra |
| Isolamento | Polyurethane Foam |
| Display | LED |
| Ruote | Sí |
| Porte | 2 |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 57.5 x 76.5 x 126.5 cm (22.6 x 30.1 x 49.8 in.) |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 89.8 x 110.3 x 193.6 cm (43.4 x 35.4 x 76.2 in.) |
| Profondità (sistema imperiale) esterno | 35.4 in. |
| Vedi altri risultati |