Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Codice prodotto. p-200003923
Click to view available options
Matrice:
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 8
Altezza (sistema metrico):
276 mm
324 mm
331 mm
334 mm
412 mm
414 mm
449 mm
Ripiani:
2 Tiers
3 Tiers
4 Tiers
5
6
8
Dimensioni (L x P x A):
5.5 x 22.2 x 10.9 in.
5.5 x 22.2 x 12.8 in.
5.5 x 22.2 x 13 in.
5.5 x 22.2 x 13.5 in.
5.5 x 22.2 x 16.2 in.
5.5 x 22.2 x 16.3 in.
5.5 x 22.2 x 17.7 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15814108
Marca: Eppendorf™ 6001072210
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Una soluzione di conservazione completa per un ultracongelatore si basa sulle scatole di conservazione. Queste devono essere conservate in rack dedicati. Questi rack di metallo permettono di utilizzare in modo ottimale lo spazio a disposizione e di ritrovare facilmente le scatole con i campioni.
  • Stainless steel rack for boxes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Rack
Product Type Freezer Rack
Matrice 4 x 8
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Gray
Capacità Boxes
Materiale Stainless Steel
Posizioni 32
Forma Rettangolare
Ripiani 8
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 53 mm (2 in.) Boxes
Dimensioni (L x P x A) 5.5 x 22.2 x 17.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 563 mm
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Altezza (sistema metrico) 449 mm