Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Click to view available options
Modello:
F740hi
F740hiw
N. di rack per kit:
3 Shelves with Left Handle
3 Shelves with Right Handle
5 Shelves with Left Handle
5 Shelves with Right Handle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Interfaccia touchscreen
- Volume:740 L
- Consuma solo 10,5 kWh/giorno (verde)
- Ospita fino a 57.600 campioni\nDalla temperatura ambiente fino a -80 °C, il tempo di raffreddamento è di 250 min (230 V/50 Hz)
- Interno: acciaio inossidabile; esterno: acciaio verniciato a polvere
- Schiuma di poliuretano + pannelli isolanti sottovuoto (corpo + porta)
- 3 scomparti con 3 porte interne isolate ed ermetiche
- Porta esterna con apertura a sinistra
- Compatibile con sistema di iniezione CO2/LN2 (tipo stretto) come backup per la massima sicurezza dei campioni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Air-cooled |
| Capacità (sistema metrico) | 740 L |
| Door Style | Left Handle |
| Sportelli interni | 3 |
| Isolamento | Vacuum, Polyurethane Foam |
| Ripiani | 5 |
| N. di rack per kit | 5 Shelves with Left Handle |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Warranty | 5 years |
| Modello | F740hi |
| Vedi altri risultati |