Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15942381
Click to view available options
Modello:
F740hi
F740hiw
N. di rack per kit:
3 Shelves with Left Handle
3 Shelves with Right Handle
5 Shelves with Left Handle
5 Shelves with Right Handle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15942381
Marca: Eppendorf™ F740320041
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Costruite l'ultracongelatore attorno al campione: la serie Eppendorf CryoCube™ F740 è il nuovo arrivo nella gamma di ultracongelatori Eppendorf.
  • Interfaccia touchscreen
  • Volume:740 L
  • Consuma solo 10,5 kWh/giorno (verde)
  • Ospita fino a 57.600 campioni\nDalla temperatura ambiente fino a -80 °C, il tempo di raffreddamento è di 250 min (230 V/50 Hz)
  • Interno: acciaio inossidabile; esterno: acciaio verniciato a polvere
  • Schiuma di poliuretano + pannelli isolanti sottovuoto (corpo + porta)
  • 3 scomparti con 3 porte interne isolate ed ermetiche
  • Porta esterna con apertura a sinistra
  • Compatibile con sistema di iniezione CO2/LN2 (tipo stretto) come backup per la massima sicurezza dei campioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Air-cooled
Capacità (sistema metrico) 740 L
Door Style Right Handle
Sportelli interni 3
Isolamento Vacuum, Polyurethane Foam
Ripiani 5
N. di rack per kit 5 Shelves with Right Handle
Certificazione/Conformità CE
Warranty 5 years
Modello F740hi
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz