Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740 Rack
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
277 mm
330 mm
339 mm
343 mm
406 mm
414 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rack accesso laterale (MAX)
- Materiale: Acciaio inossidabile
- ULT Per ultracongelatori: CryoCube F740 series a 5 scomparti
- ULT Per ultracongelatori: CryoCube F740 series a 3 scomparti
Specifica
Specifica
| Include | Rack |
| Product Type | Freezer Rack |
| Matrice | 4 x 3 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Gray |
| Capacità | Boxes |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 12 |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | None |
| Vedi altri risultati |