Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Freezers with 3 Shelves
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15917105
Click to view available options
Sistemi di backup:
CO2 (factory installed)
LN2 (factory installed)
Not Available
Registratore grafico di temperatura:
No
Standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15917105
Marca: Eppendorf™ F740344021
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
La serie Eppendorf CryoCube F740 offre una protezione del campione sicura e costi di utilizzazione minimi. Con fino a 576 scatole, l'ultracongelatore CryoCube F740h è il modello di base green della classe da 740 L. PhysioCare Concept garantisce un uso facile e comodo in termini di ergonomia.
La serie si basa su tre modelli:
  • CryoCube F570: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano), refrigeranti classici, raffreddamento ad aria
  • CryoCube F570h: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad aria
  • CryoCube F570hw: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad acqua
La serie CryoCube F570 ha un volume di 570 L e un intervallo di temperatura compreso tra -50 °C e -86 °C.PhysioCareOltre alla sostenibilità, la priorità nella progettazione dei nostri ultracongelatori è l'aspetto ergonomico. In particolare la nuova maniglia dei modelli CryoCube si basa su Eppendorf PhysioCare Concept: Consente una presa sicura ma richiede una forza molto ridotta per l'apertura e la chiusura della porta del congelatore. L'interfaccia dell'apparecchio si trova a livello degli occhi per consentire una facile lettura di tutte le impostazioni. La valvola di sfiato automatica permette di accedere nuovamente ai vostri campioni in modo rapido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura (punto di regolazione) Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min
Door Style Sealed
Sportelli interni 3
Lato del perno Left
Isolamento Vacuum, Polyurethane Foam
Interno Stainless Steel
Finitura esterna Powder-coated Steel
Ripiani 3
Display LED
Raffreddamento ad acqua No
Dimensioni esterno (PxLxA) 91.5 × 109.9 × 197.3 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 62.1 × 86.5 × 139 cm
Registratore grafico di temperatura Standard
Sistemi di backup CO2 (factory installed)
Requisiti elettrici 100 to 240 V, 50 to 60 Hz
Utilizzo di energia Consumes 11.8 kWh/day
Refrigerante R290 / R170
Capacità Samples (57,600)