Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Freezers with 3 Shelves
Click to view available options
Sistemi di backup:
CO2 (factory installed)
LN2 (factory installed)
Not Available
Registratore grafico di temperatura:
No
Standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
La serie si basa su tre modelli:
- CryoCube F570: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano), refrigeranti classici, raffreddamento ad aria
- CryoCube F570h: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad aria
- CryoCube F570hw: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad acqua
Specifica
Specifica
| Temperatura (punto di regolazione) | Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min |
| Door Style | Sealed |
| Sportelli interni | 3 |
| Lato del perno | Left |
| Isolamento | Vacuum, Polyurethane Foam |
| Interno | Stainless Steel |
| Finitura esterna | Powder-coated Steel |
| Ripiani | 3 |
| Display | LED |
| Raffreddamento ad acqua | No |
| Vedi altri risultati |