Learn More
Eppendorf CryoCube F740hiw
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17803651
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
740 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17803651
Marca: Eppendorf F740320141
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
La serie Eppendorf CryoCube F740 offre una protezione sicura dei campioni e riduce al minimo i costi di gestione. Con un massimo di 576 scatole, l'ultracongelatore CryoCube F740hiw è il modello con sistema di raffreddamento ad acqua per la classe da 740 L. Il PhysioCare Concept permette un utilizzo comodo e semplice dal punto di vista dell'ergonomia.
  • Interfaccia touchscreen
  • Consuma solo 11,7 kWh/giorno (verde)
  • Ospita fino a 57.600 campioni
  • Tempo di raffreddamento a -80°C: 4 h 10 min
  • Interno: acciaio inossidabile; esterno: acciaio verniciato a polvere
  • Schiuma di poliuretano + pannelli isolanti sottovuoto (corpo + porta)
  • 3 scomparti con 3 porte interne isolate ed ermetiche
  • Porta esterna con apertura a sinistra, raffreddamento ad acqua
  • Compatibile con sistema di iniezione CO2/LN2 (tipo 'stretto) come backup per la massima sicurezza dei campioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione CryoCube F740hiw, ULT freezer, 740L, VIP, WC, DoRi, 5, 230V/50Hz (EU)
Tipo Freezers
Capacità (sistema imperiale) 26.1 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 740 L
Risoluzione temperatura 1°C
Door Style Hinged
No. of Doors 1
Sportelli interni 3
Lato del perno Left
Materiale armadietto Steel
Materiale camera Stainless Steel
Isolamento Vacuum, Polyurethane Foam
Ripiani 5
Stile Freestanding
Display Touchscreen interface
Ruote Yes
Raffreddamento ad acqua Yes
Dimensioni interne (L x P x A) 62.1 × 86.5 × 139 cm / 24.5 × 34.1 × 54.7 in.
Profondità (sistema imperiale) esterno 38.6 in.
Depth (English) Interior 24.5 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 98.0 cm
Depth (Metric) Interior 62.1 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 77.7 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 54.7 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 197.3 cm
Altezza (sistema metrico) interno 139 cm
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 43.7 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 34.1 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 111 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 86.5 cm
Opzioni di monitoraggio Touch Interface
Sicurezza dell'accesso Key Lock
Sistemi di backup CO2 or LN2 Optional
Amperaggio 0.25
Tipo di spina EU
Tensione 220 V
Requisiti elettrici 230V/50Hz (EU)
Compressore 2-stage
Refrigerante R290 / R170
Capacità 57,600 Samples
Capacità rack 18