Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ FC660h, 660 L, Chart Recorder, LN2 Back-up System, 230 V/50 Hz
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
660 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
CryoCube™ FC660h, 660 L, Chart Recorder, LN2 Back-up System, 230 V/50 Hz- Capacity: 660 L (23,3 ft3)- Consumes only 8,1 kWh/day (230 V)- Floor space needed: 207 x 84.5 cm- Holds up to 52.000 samples- -50 °C to -86 °C- Compatible with CO2/LN2 injection system as backup for highest sample safety
Specifica
Specifica
| Tipo | Freezers |
| Capacità (sistema imperiale) | 23.3 ft3 |
| Capacità (sistema metrico) | 660 L |
| Isolamento | Vacuum, Polyurethane Foam |
| Ruote | sì |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 59 × 147 × 76 cm / 23,2 × 57,9 × 29,9 in |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 84 × 207 × 107,5 cm / 81,5 × 33,1 × 42,3 in |
| Profondità (sistema imperiale) esterno | 33.1 in |
| Depth (English) Interior | 23.2 in |
| Profondità (sistema metrico) esterno | 84 cm |
| Vedi altri risultati |