Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ FC660h, 660 L, CO2 Back-up System, 230 V/50 Hz
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15783425
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
660 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15783425
Marca: Eppendorf™ F660322001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Known for their energy efficiency and reliability, the Eppendorf ULT chest freezer CryoCube FC660h with 660 L and green cooling liquids offers worry-free, long-term storage of valuable samples. As the access is from the top, cold air remains in the freezer, which leads to reduced energy consumption.
CryoCube™ FC660h, 660 L, CO2 Back-up System, 230 V/50 Hz- Capacity: 660 L (23,3 ft3)- Consumes only 8,1 kWh/day (230 V)- Floor space needed: 207 x 84.5 cm- Holds up to 52.000 samples- -50 °C to -86 °C- Compatible with CO2/LN2 injection system as backup for highest sample safety
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Freezers
Capacità (sistema imperiale) 23.3 ft3
Capacità (sistema metrico) 660 L
Isolamento Vacuum, Polyurethane Foam
Ruote sì
Dimensioni interne (L x P x A) 59 × 147 × 76 cm / 23,2 × 57,9 × 29,9 in
Dimensioni esterne (L x P x A) 84 × 207 × 107,5 cm / 81,5 × 33,1 × 42,3 in
Profondità (sistema imperiale) esterno 33.1 in
Depth (English) Interior 23.2 in
Profondità (sistema metrico) esterno 84 cm
Depth (Metric) Interior 59 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 42.3 in
Altezza (sistema imperiale) interno 29.9 in
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 81.5 in
Larghezza (sistema imperiale) interno 57.9 in
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 207 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 147 cm
Ingombro (sistema metrico) 207 x 84,5 cm
Sicurezza dell'accesso lock
Registratore grafico di temperatura opzionale
Sistemi di backup opzionale
Amperaggio 6.0 A
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Wattage 8100 W
Compressore 2 stadi
Refrigerante R290 / R170
Capacità rack 40