Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ Left Hand F740h with 5 Shelves
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15937105
Click to view available options
Sistemi di backup:
CO2 (factory installed)
LN2 (factory installed)
Not Available
Registratore grafico di temperatura:
No
Standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15937105
Marca: Eppendorf™ F740344031
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
La serie Eppendorf CryoCube F740 offre una protezione del campione sicura e costi di utilizzazione minimi. Con fino a 576 scatole, l'ultracongelatore CryoCube F740h è il modello di base green della classe da 740 L. PhysioCare Concept garantisce un uso facile e comodo in termini di ergonomia.
La serie si basa su tre modelli:
  • CryoCube F570: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano), refrigeranti classici, raffreddamento ad aria
  • CryoCube F570h: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad aria
  • CryoCube F570hw: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad acqua
La serie CryoCube F570 ha un volume di 570 L e un intervallo di temperatura compreso tra -50 °C e -86 °C.PhysioCareOltre alla sostenibilità, la priorità nella progettazione dei nostri ultracongelatori è l'aspetto ergonomico. In particolare la nuova maniglia dei modelli CryoCube si basa su Eppendorf PhysioCare Concept: Consente una presa sicura ma richiede una forza molto ridotta per l'apertura e la chiusura della porta del congelatore. L'interfaccia dell'apparecchio si trova a livello degli occhi per consentire una facile lettura di tutte le impostazioni. La valvola di sfiato automatica permette di accedere nuovamente ai vostri campioni in modo rapido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 740 L
Temperatura (punto di regolazione) Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min
Door Style Sealed, Insulated
Sportelli interni 3
Lato del perno Right
Isolamento Vacuum, Polyurethane Foam
Interno Stainless Steel
Finitura esterna Powder-coated Steel
Ripiani 5
Display LED
Raffreddamento ad acqua No
Dimensioni esterno (PxLxA) 91.5 × 109.9 × 197.3 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 62.1 × 86.5 × 139 cm
Registratore grafico di temperatura Standard
Impostazione parametri di sicurezza Password Protected
Sistemi di backup CO2 (factory installed)
Requisiti elettrici 100 to 240 V, 50 to 60 Hz
Utilizzo di energia Consumes 11.8 kWh/day
Refrigerante R290 / R170
Capacità Samples (57,600)