Learn More
Thermo Scientific™ Cryogenic Box Dividers
Codice prodotto. 10752454 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Arrowhead Box
CryoPlus 1,2,3,4
Cryoboxes
Square Cryo Box
Tipo:
Cardboard Divider
Fiberboard Box
Liquid Phase Vertical Rack
Stainless Steel Box
Capacità:
2 mL Vials
2 mL Vials with 100-cell Divider
2 mL Vials, 12 Cardboard Boxes (25-cell Divider)
4 mL Vials
4 mL Vials with 100-cell Divider
Vials
Capacità del criotubo:
25
40
81
100
300
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10752454
Marca: Thermo Scientific™ 4000189
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Maximize storage capacity with Thermo Scientific™ Croygenic Boxes, for use in Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage.
Maximize storage capacity with Thermo Scientific™ Croygenic Box Dividers, for use in Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage.
Cardboard boxes
  • Vertical (2mL with 100 cell divider)
  • Square (2, 4 or 5mL with 100 cell divider)
  • Arrowhead (2, 4 or 5mL with 81 cell divider)
Polycarbonate boxes
  • Vertical (2mL with 100 or 81 cell division)
  • Square (2mL with 100 or 81 cell division; 4mL with 81 cell division)
Stainless-steel boxes†
  • Square (2 or 4mL)
  • Arrowhead (2mL)
†Stainless steel boxes do not include cell dividers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Fiberboard Box
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) CryoPlus 1,2,3,4
Include 40-cell Divider
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 2 in.
Capacità del criotubo 40
Capacità Vials