Learn More
Thermo Scientific™ Cryogenic Box Dividers
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Arrowhead Box
CryoPlus 1,2,3,4
Cryoboxes
Square Cryo Box
Tipo:
Cardboard Divider
Fiberboard Box
Liquid Phase Vertical Rack
Stainless Steel Box
Capacità:
2 mL Vials
2 mL Vials with 100-cell Divider
2 mL Vials, 12 Cardboard Boxes (25-cell Divider)
4 mL Vials
4 mL Vials with 100-cell Divider
Vials
Capacità del criotubo:
25
40
81
100
300
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Maximize storage capacity with Thermo Scientific™ Croygenic Box Dividers, for use in Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage.
Cardboard boxes
- Vertical (2mL with 100 cell divider)
- Square (2, 4 or 5mL with 100 cell divider)
- Arrowhead (2, 4 or 5mL with 81 cell divider)
Polycarbonate boxes
- Vertical (2mL with 100 or 81 cell division)
- Square (2mL with 100 or 81 cell division; 4mL with 81 cell division)
Stainless-steel boxes†
- Square (2 or 4mL)
- Arrowhead (2mL)
Specifica
Specifica
| Tipo | Fiberboard Box |
| Capacità (sistema metrico) | 4 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CryoPlus 1,2,3,4 |
| Include | 81-cell Divider |
| Capacità del criotubo | 81 |
| Capacità | 4 mL Vials |