Learn More
Sperian™ Guanti criogenici
Click to view available options
Size:
9
10
11
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Water-repellant silicone cowhide grain leather
- Gunn cut, winged thumb, crispin style
- Reinforcement between thumb and index finger
- 200mm split leather cuff
- Velcro™ adjustment strap on side of the palm
- Cuff offers good forearm protection against mechanical hazards and limits any risk of intrusion
Specifica
Specifica
| Product Type | Guanti criogenici |
| Size | 11 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.1/1.3 mm |
| Resistente a | Resistenza alla conduzione a freddo: 2, Resistenza alla conduzione a freddo: 2 |
| Valori nominali lacerazione | 2 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |