Learn More
Shamrock™ Cryogenic Labels in Rolls for Thermal Printers
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
12.7 x 23mm
12.7 x 38 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Glove friendly
- Smudge resistant
- Available in two sizes
- 1000 labels per roll
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cryogenic temperatures |
| Quantità | 1000/Pk. |
| Dimensioni (sistema metrico) | 12.7 x 23mm |
| Dimensions (LxW) | 23 x 12.7 mm |