Learn More
Taylor Wharton™ Cryogenic Phase Separator
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
3/8 in. MNPT
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Order Info
SizeMetric
Specifica
Specifica
| Tipo | Cryogenic Phase Separators |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 3/8 in. MNPT |
| Lunghezza (sistema imperiale) esterno | 2.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) parte esterna | 69.9 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.375 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 34.9 mm |