Learn More
Fisherbrand™ Scatola per conservazione criogenica in polipropilene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione, Giallo, Verde, Blu, Rosa
Blu
Giallo
Naturale
Orange
Rosa
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Compact footprint for storage of up to 81 microtube and cryogenic vials.
- In polipropilene
- Store microtubes or cryogenic vials
- Easy open, friction fit lid
- Safe for low temperature storage
- Tubes: 1.5/2.0mL
- Wells: 81
- Diametro pozzetti: 12.3mm
- Sterilizzabile in autoclave
- Uniform wells with location ID
- Tube capacity is indicated on the outside of the box
- Translucent vibrant colors with a frosted labeling area
- Debossed with a distinctive wave design
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Friction-Fit Lid |
| Colore | Orange |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Square |
| Tipo | Scatola di conservazione per congelatore |
| Da utilizzare con (applicazione) | Microtube Storage |
| Capacità | 81 |
| Quantità | 5 Pack |
| Array di provette | 9 x 9 |
| Dimensioni (L x P x A) | 130 x 130 x 47 mm |
| Vedi altri risultati |