Learn More
Bel-Art™ Cryogenic Storage Labels
Codice prodotto. p-6921031 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Yellow, Red, Purple, Blue, Green
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.5 to 1.5 mL tubes
1.5 to 2 mL tubes
Forma:
Rectangle
Round
Quantità:
1000/Pk.
5000/Roll, 1 Roll/Pk.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 17779109
Marca: Bel-Art™ F134923301
Withstand extreme cold, including liquid nitrogen.
  • Strong, permanent adhesive maintains adhesion to glass, plastic, cardboard
  • Organize and label samples for short or long-term cold storage
  • Available in sheets or rolls
  • For -196°C environments
  • Dot and rectangle shaped labels sized for 0.5 to 2 mL cryogenic tubes
  • 67 x 25 mm rectangle for large tube, cryo box and rack labeling
  • Overall 7 mil thick coated label
  • Use with non-water soluble printer inks and markers/pens or with wet surface pen
  • For easy removal of labels, use Label-Off™ Label Remover
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di adesivo Permanent
Rivestimento Laminate
Colore White
Display Blank
Finitura Semi-gloss
Formato Rotolo
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Testo di visualizzazione None
Da utilizzare con (applicazione) For -196°C environments
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1.5 to 2 mL tubes
Quantità 1000/Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema metrico) 33W X 13 mm H
Dimensions (LxW) 33 x 13 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.50 in.
Larghezza (sistema metrico) 13 mm