Learn More
BRAND™ Cryogenic Tubes Storage Box
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
100 Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- For cryogenic tubes
- Operating range (in the gaseous phase of liquid nitrogen) between -196 to 121°C
- Autoclavable at 121°C (2 bar), acc. DIN EN 285
Specifica
Specifica
| Materiale | Polycarbonate |
| Tipo | Storage Box |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1.2 mL Cryogenic Tubes, 2 mL Cryogenic Tubes |
| Capacità | 100 Tubes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20.9 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 13 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 13 cm |
| Peso (sistema metrico) | 677.9 g |