Learn More
Heathrow Scientific™ Cryogenic Vial Boxes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-6987022 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted (Blue, Red, Yellow)
White
Altezza (sistema metrico):
5 cm
7.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11394015
Marca: Heathrow Scientific™ HS2860B
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Select the size of the box required and match the partition to your tube requirements. Heathrow Scientific™ Cryogenic Vial Boxes are constructed from cardboard with vent holes to allow air circulation.
  • Store in LN2, or in mechanical freezers
  • Colors allow for easy identification and sorting purposes
  • Bottom vent holes to allow quicker circulation and removal of cold air, vapor or LN2
  • All box footprints are 133 x 133mm, select from two different heights
  • Partitions must be ordered separately
Specifica
Colore White
Materiale Cardboard
Forma Square
Tipo Cryo Box
Capacità 1.5 to 2 mL Tubes
Include Lid
Quantità 12/Pk.
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 75 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Altezza (sistema metrico) 7.5 cm