Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Bag Freezing Presses
Codice prodotto. 10544924 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Delmed 2030-2
Gambro DF-200
Gambro DF-700
Nexell R4R9955 (Fenwal 4R5462)
Capacità:
Bags (2)
Bags (4)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10544924
Marca: Thermo Scientific™ 4000321
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Perform controlled-rate freezing applications with a controlled-rate freezer and these CryoMed bag freezing presses.
Perform controlled-rate freezing applications with a controlled-rate freezer and these Thermo Scientific™ CryoMed™ Bag Freezing Presses.
Bag presses for Nexell, Fenwal, Gambro and Delmed. Bag capacities 2 to 4 bags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Hält 2 Beutel
Tipo Gambro DF-700
Da utilizzare con (apparecchiatura) CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458
Capacità Bags (2)