Learn More
Thermo Scientific™ Cryopreservation Vials, Canes and Canisters
Codice prodotto. 15422424 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Cryo Cane
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12.5 mm dia. Cryo Tubes
2 Ampules
6 Ampules
9.2 and 10 mL Goblets
Dimensione della confezione:
6 fiale
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
15422424 Cryo Cane 9.2 and 10 mL Goblets Pezzo
11874760 Cryo Cane 6 Ampules 6 fiale
11884760 Cryo Cane 2 Ampules Pezzo
12750348 Cryo Cane 12.5 mm dia. Cryo Tubes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15422424 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 4000216
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Maximize storage capacities in the laboratory by using these Cryopreservation Vials, Canes and Canisters.
Maximize storage capacities using Thermo Scientific™ Cryopreservation Vials, Canes and Canisters.
Maximize your cryopreservation storage capacities with a range of vials, canes and canisters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Aluminum
Tipo Cryo Cane
Capacità (sistema metrico) 9.2 and 10 mL
Colore Silver
Da utilizzare con (apparecchiatura) 9.2 and 10 mL Goblets
Capacità Goblets (10 mL)