Learn More
Eppendorf™ CryoStorage Vials, 3D SafeCode
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 mL
1.0 mL
1.5 mL
2.0 mL
4.0 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sí
Dimensione della confezione:
pezzi 480
pezzi 960
Descrizione
- è codifica a 3 livelli per un'identificazione sicura del campione
- La funzione di correzione degli errori ECC 200 consente una lettura dei codici in condizioni di sicurezza fino al 30 % dei codici danneggiati
- Intervallo di temperatura: -196 °C (fase del gas di LN2) a +121 °C
- Realizzato da un polipropilene vergine d'alta qualità nella camera bianca di classe VIII per la massima purezza del campione
- Pre tappate e pre-sistemate in rack per un utilizzo conveniente.
- Ulteriori informazioni sulle provette sono riportate nella Eppendorf website per finalità di documentazione
- Importazione diretta in Eppendorf eLABInventory e eLABJournal software per un utilizzo conveniente
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Sí |
| Volume (sistema metrico) | 1.0 mL |
| N. per confezione | 96 |
| Senza RNasi | Yes |
| Senza Dnasi | Yes |
| Codice a barre | 2D SafeCode |
| Quantità | 960 (10 Racks of 96 Vials) |
| Tipo | Coded Cryobank Vial System |