Learn More
Multiroir Controlec™ Crystal ABS Storage Box
Codice prodotto. 11729052
Codice prodotto. 11729052
Marca: Multiroir Controlec™ 50010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Store items in the Multiroir Controlec™ Crystal ABS Storage Box. Made of see-through ABS, the box icomes with a tight-fitting lid and s totally transparent.
  • Rugged and shock resistant
  • Completely transparent
  • Lid included
Specifica
Colore White
Materiale ABS
Forma Rettangolare
Product Type Tilt Bin
Lunghezza (sistema metrico) 122 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema metrico) 160 mm
Peso (sistema metrico) 0.47 kg