Learn More
Kartell™ Cilindri di misurazione graduati alti in PMP (TPX™) trasparente
Click to view available options
Graduazioni:
10 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 30
pezzi 6
Capacità (sistema metrico):
100 ml
Descrizione
Designed with permanent graduations moulded in for reproducibility.
- Made from Polymethylpentene (TPX™)
- Crystal clear
- Autoclavable and chemical resistant
- Can be used for liquids up to 170°C
- No wetting or meniscus
- Chemically cleaner than glass and non-absorbant
- With pentagon base for added stability
- Suitable for food stuff
Specifica
Specifica
| Classe | Classe B |
| Bilancia | I segni di graduazione permanenti sono incisi |
| Graduazioni | 100 ml |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Temperatura max | 170°C |
| Suddivisione | 10 ml |
| Forma | Cylindrical |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
| Base Type | Base pentagonale |
| Altezza (sistema metrico) | 438 mm |
| Vedi altri risultati |