Learn More
Kartell™ Cilindri di misurazione graduati alti in PMP (TPX™) trasparente
Codice prodotto. 11388503
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 30
pezzi 6
Capacità (sistema metrico):
100 ml
Graduazioni:
10 ml
100 ml
Codice prodotto. 11388503
Marca: Kartell™ 0157000
Designed with permanent graduations moulded in for reproducibility.
    • Made from Polymethylpentene (TPX™)
    • Crystal clear
    • Autoclavable and chemical resistant
    • Can be used for liquids up to 170°C
    • No wetting or meniscus 
    • Chemically cleaner than glass and non-absorbant
    • With pentagon base for added stability
    • Suitable for food stuff
Specifica
Classe B
Temperatura max 170°C
Forma Cylindrical
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuff
Base Type Pentagonal
Altezza (sistema metrico) 139 mm
Tipo Graduated Measuring Cylinder