Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Tubing with 2-stop Configuration
Codice prodotto. p-8003706
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.38 mm
0.64 mm
0.76 mm
1.14 mm
1.3 mm
2.06 mm
2.29 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.18 mm
2.44 mm
2.46 mm
2.84 mm
3 mm
3.76 mm
3.99 mm
Spessore (sistema metrico):
0.85 mm
0.9 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 60
Codice prodotto. 15181723
Marca: Saint Gobain Life Sciences 07060207ND
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fits tightly to glass and metal, bends to small radius curves, is nontoxic and transparent. Tygon™ S3™ E-LFL Tubing with 2-stop Configuration has long life and won't age or oxidize.
  • Longest flex life of any clear Tygon™ tubing — reduces downtime due to pump failure.
  • Can be autoclaved — suitable for high purity applications.
  • Extremely low particle spallation — reliable for sensitive-fluid applications.
  • Contains no BPA or phthalates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP Class VI, ISO 10993, FDA
Codice colore Black/Black
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.03 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.76 mm
Materiale Tygon S3 E-LFL
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.1 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 2.46 mm
Overall Length (English) 15 in.
Overall Length (Metric) 381 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Spessore (sistema metrico) 0.85 mm
Da utilizzare con For peristaltic pump
Da utilizzare con (applicazione) For use in peristaltic pump applications
Min. Operating Temperature (Metric) -55°C
Quantità confezione 12 Pk.
Colore Crystal Clear
Durezza 56 (Shore A)
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Tubing