Learn More
Multiroir™ Cassetti per stoccaggio in polistirene cristallo
Codice prodotto. 11758303
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 l
10 l
30 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11758303
Marca: Multiroir™ 11102MU02000C
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
View the contents of Multiroir™ Transparent Crystal Polystyrene Storage Drawers clearly due to their construction of crystal clear polystyrene. The drawers also feature a slide assembly, with dividers available to order separately.
  • Total visibility
  • Crystal polystyrene transparent - like glass
  • Slide assembly
  • Drawer separators available separately
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 l
Colore Trasparente
Materiale Polistirene cristallo
Product Type Cassetto
Quantità 1 ciascuno
Dimensioni (L x P x A) 275 x 166 x 61 mm
Lunghezza (sistema metrico) 275 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 247 mm
Larghezza (sistema metrico) 166 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 156 mm
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Altezza (sistema metrico) interno 52 mm