Learn More
Multiroir™ Cassetti per stoccaggio in polistirene cristallo
Codice prodotto. 11788303
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 l
10 l
30 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11788303
Marca: Multiroir™ 11105MU30000C
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
View the contents of Multiroir™ Transparent Crystal Polystyrene Storage Drawers clearly due to their construction of crystal clear polystyrene. The drawers also feature a slide assembly, with dividers available to order separately.
  • Total visibility
  • Crystal polystyrene transparent - like glass
  • Slide assembly
  • Drawer separators available separately
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 L
Colore Transparent
Materiale Polystyrene
Product Type Storage Drawer
Quantità 1 Each
Dimensioni (L x P x A) 542 x 322 x 216 mm
Lunghezza (sistema metrico) 542 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 500 mm
Larghezza (sistema metrico) 322 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 300 mm
Altezza (sistema metrico) 216 mm
Altezza (sistema metrico) interno 200 mm