Learn More
Multiroir™ Cassetti per stoccaggio in polistirene cristallo
Codice prodotto. p-8008396
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 l
10 l
30 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11778303
Marca: Multiroir™ 11104MU10000C
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
View the contents of Multiroir™ Transparent Crystal Polystyrene Storage Drawers clearly due to their construction of crystal clear polystyrene. The drawers also feature a slide assembly, with dividers available to order separately.
  • Total visibility
  • Crystal polystyrene transparent - like glass
  • Slide assembly
  • Drawer separators available separately
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 l
Colore Trasparente
Materiale Polistirene cristallo
Forma Rettangolare
Product Type Cassetto
Quantità 1 ciascuno
Dimensioni (L x P x A) 410 x 265 x 125 mm
Lunghezza (sistema metrico) 410 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 365 mm
Larghezza (sistema metrico) 265 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 250 mm
Altezza (sistema metrico) 125 mm
Altezza (sistema metrico) interno 110 mm