Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crystal Violet
Descrizione
Crystal Violet is used as an acid-base indicator, alcohol denaturant, biological stain, textile dye, and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Crystal Violet is used as an acid-base indicator, alcohol denaturant, biological stain, textile dye, and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
Solubility
Miscible with water and chloroform. Partially miscible with alcohol and glycerol.
Notes
Incompatible with acids, oxidizing agents, alkali metals, strong oxidizing agents, ammonia, acid chlorides, acid anhydrides, reducing agents and peroxides.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Crystal Violet |
| Punto di fusione | ∼215°C (decomposition) |
| Numero UN | UN3077 |
| Beilstein | 4077708 |
| Indice di Merck | 14,4395 |
| Informazioni di solubilità | Miscible with water and chloroform. Partially miscible with alcohol and glycerol. |
| Peso formulazione | 407.99 |
| Quantità | 100 g |
Sicurezza e movimentazione
- Crystal Violet
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: C.I. Basic Violet 3