Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crystal Violet
Codice prodotto. p-7026117
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11435027
Marca: Thermo Scientific Chemicals B21932.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Crystal Violet is used as an acid-base indicator, alcohol denaturant, biological stain, textile dye, and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Crystal Violet is used as an acid-base indicator, alcohol denaturant, biological stain, textile dye, and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
Solubility
Miscible with water and chloroform. Partially miscible with alcohol and glycerol.
Notes
Incompatible with acids, oxidizing agents, alkali metals, strong oxidizing agents, ammonia, acid chlorides, acid anhydrides, reducing agents and peroxides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 548-62-9
Formula molecolare C25H30ClN3
Molecular Weight (g/mol) 407.986
Numero MDL MFCD00011750
InChI Key ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Basic Violet 3; C.I. 42555
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
IUPAC Name [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;chloride
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Crystal Violet
Punto di fusione ∼215°C (decomposition)
Numero UN UN3077
Beilstein 4077708
Indice di Merck 14,4395
Informazioni di solubilità Miscible with water and chloroform. Partially miscible with alcohol and glycerol.
Peso formulazione 407.99
Quantità 25 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Crystal Violet
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: C.I. Basic violet 1