Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crystal Violet, certified
Codice prodotto. 13488548 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 13488548
Marca: Thermo Scientific Chemicals 405835000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Crystal Violet
Punto di fusione 215.0°C
CAS 548-62-9, 90-94-8
Rapporto di assorbimento 0.98 to 1.2 (P-15/P+15)
Contenuto di colorante 88% min.
Formula molecolare C25H30ClN3
Numero MDL MFCD00011750
Beilstein 13, 756
Indice di Merck 15, 4430
Sinonimo Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Informazioni di solubilità Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
InChI Key ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Spettro a infrarossi Authentic
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
IUPAC Name [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Peso formulazione 407.99
Grado Certified
Imballaggio Glass bottle
Colore Green
Quantità 500 g
Forma fisica Crystalline Powder