Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crystal Violet, pure, high purity biological stain
Codice prodotto. p-30220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10402041
Marca: Thermo Scientific Chemicals 229641000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Crystal Violet
Punto di fusione 215.0°C
CAS 548-62-9, 90-94-8
Formula molecolare C25H30ClN3
Numero MDL MFCD00011750
Beilstein 13, 756
Indice di Merck 15, 4430
Sinonimo Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Informazioni di solubilità Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
InChI Key ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Spettro a infrarossi Authentic
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
IUPAC Name [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Peso formulazione 407.99
Perdita all'essiccatura 9% max. (110°C)
Percent Purity ≥96.0% (TiCl3-titration) (on dried substance)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Green
Quantità 100 g
Forma fisica Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Crystal Violet
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: C.I. Basic Violet 3