Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crystal Violet, pure, indicator
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Crystal Violet |
| Punto di fusione | 215.0°C |
| Nota nome | Indicator, Pure |
| CAS | 548-62-9, 90-94-8 |
| Formula molecolare | C25H30ClN3 |
| Numero MDL | MFCD00011750 |
| Beilstein | 13, 756 |
| Indice di Merck | 15, 4430 |
| Sinonimo | Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Crystal Violet
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H350-Può provocare il cancro.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- MIXTURE LIST-Contiene: C.I. Basic violet 1,Michler's ketone