Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Soluzione di cristalvioletto
Codice prodotto. p-8000395
Click to view available options
Quantità:
500 ml
2 l
Dimensione della confezione:
2L
500mL
Codice prodotto. 12926287
Marca: Pro-Lab Diagnostics™ PL.7002
Per una pratica colorazione Gram di cellule batteriche. I concentrati della soluzione cristalvioletto Prolab Diagnostics™ presentano un livello di concentrazione 10 volte più elevato per un utilizzo immediato della colorazione sulla diluizione.
  • Pro-Lab Diagnostics offers an extensive range of ready-to-use and concentrated microbiological staining solutions
  • Solutions come in a selection of convenient and economical sizes. 
  • All stains are manufactured in accordance with all current regulatory requirements
  • CE labelled
Specifica
Tipo di soluzione Reagente
Tipo Crystal Violet
Quantità 2 l
Certificazione/Conformità (CE) n. 1907/2006, Allegato II, (UE) n. 453/2010, marchio CE
Formato Liquido
Da utilizzare con (applicazione) Per colorazione di Gram
Colore Viola scuro
Composizione Etanolo, C.I. viola di base 3, metanolo
Requisiti di stoccaggio <20 °C
Tipo di colore Colorazione di Gram
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • crystal violet
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, C.I. basicviolet 3 withof Michler's ketone,methanol