Learn More
Crystal Violet Solution (non-aqueous indicator) According to European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
- European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, European Pharmacopoeia (EP) Reference Material
- High quality indicator solution produced from the highest quality raw materials and manufactured and tested under rigorous conditions.
- For manual titrations; indicator titrant or analyte change color and this color change is by far the most important method of end point detection, in such titrations.
- A high-quality indicator solution such as Reagecon's facilitates end point detection, in a clear and unambiguous manner and is an imperative for accurate manual titrimetry.
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Amber Glass Winchester Bottle |
| Quantità | 100 mL |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- CRYSTAL VIOLET SOLUTION
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: acetic acid, C.I. Basic Violet 3