Learn More
Asecos™ CS-CLASSIC One-Door Safety Storage Cabinet
Codice prodotto. p-7160899 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Colore:
Anthracite Gray, Light Gray
Anthracite Gray, Warning Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15746018
Marca: Asecos™ 3055704030565
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For the safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas.
  • Robust construction and longevity – sturdy all-welded construction for high industrial requirements
  • High-quality, scratch-resistant outer body
  • Double-walled door construction
  • In accordance with TRGS 510
  • Available with double or single wing doors
  • Modern bicolor design
  • Ventilation – ready for connection to a technical exhaust system (DN 75), natural ventilation at the cabinet bottom
  • Adjusting aids are integrated in the cabinet base, fast and effective compensation for uneven floors
  • Interior equipment available includes height-adjustable shelves, pull-out shelves and bottom collecting sumps
  • Powder-coated textured surface
  • No unauthorized use – doors lockable with cylinder locking, integrated into the turning handle
Specifica
Certificazione/Conformità TRGS 510
Configurazione 2 x 50 kg galvanized sheet steel shelves; 1 x 50 kg galvanized sheet steel insert; 1 x 22 L galvanized sheet steel sump
Descrizione Galvanize sheet steel construction
Dimensioni interne (L x P x A) 493 x 486 x 990 mm
Dimensioni (P x L x A) 520 x 545 x 1105 mm
Door Style Wing
Da utilizzare con (applicazione) Storage of non-flammable and toxic substances
Capacità portata carico Shelves: 50 kg each, Insert: 50 kg, Sump 22 L, Maximum load: 400 kg
N. di sportelli 1
N. di ripiani 2
Tipo di ripiano Shelf
Rivestimento superficiale Powder-coated
Peso (sistema metrico) 52.5 kg
Colore Anthracite Gray, Warning Yellow
Profondità (sistema imperiale) esterno 20.47 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 43.50 in.
Altezza apertura (sistema metrico) 990 mm
Materiale Steel
Product Type Safety Storage Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 21.46 in.