Learn More
Velp Scientifica™ CSF6 Filtration Units
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15339484 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50 Hz
230 V 60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15339484
Marca: Velp Scientifica™ F30430210
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the final filtration and washing phase defined in the enzymatic method for dietary fiber extraction. Velp Scientifica™ CSF6 Filtration Units can handle single or multiple sample processing.
  • Short filtration time - under 20 minutes, even for 6 samples
  • Pump to speed up filtration process and washing
  • Unclog crucibles with air pump to improve filtration quality
  • Electronic setting of counter pressure
Specifica
Product Type Filtration Unit
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Final filtration and washing phase defined in the enzymatic method for dietary fiber extraction
Quantità 1 Ea.
Altezza (sistema metrico) 420 mm
Larghezza (sistema metrico) 750 mm
Peso (sistema metrico) 28 kg
Requisiti elettrici 230 V 60 Hz