Learn More
Velp Scientifica™ CSF6 Filtration Units
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50 Hz
230 V 60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Short filtration time - under 20 minutes, even for 6 samples
- Pump to speed up filtration process and washing
- Unclog crucibles with air pump to improve filtration quality
- Electronic setting of counter pressure
Specifica
Specifica
| Product Type | Filtration Unit |
| Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Final filtration and washing phase defined in the enzymatic method for dietary fiber extraction. |
| Quantità | 1 Ea. |
| Altezza (sistema metrico) | 420 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 750 mm |
| Peso (sistema metrico) | 28 kg |
| Requisiti elettrici | 230 V 50 Hz |