Learn More
Applied Biosystems™ CT Supplement
Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
CT Supplement is added to standard Sorbitol MacConkey media (SMAC) to form CT-SMAC. CT-SMAC selects for E.coli 0157 after IMS.
This Product Contains: 1mg Cefixime powder and 50mg Potassium Tellurite powder.
This Product Contains: 1mg Cefixime powder and 50mg Potassium Tellurite powder.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store in refrigerator (2–8°C). |
| Forma | Powder |
| Tipo di media | Pathogen Detection Media |
| Metodo di preparazione | Prepare Stock Solution |
| Target Organism Class | E. coli |
| Tipo di prodotto finale | Liquid Supplement |
| Quantità | 1000 tests |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Strain Designations | E. coli O157 |