missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ CT Supplement

Codice prodotto. 30535294 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 tests
Dimensione della confezione:
1 set
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30535294

Marca: Applied Biosystems™ 74001

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CT Supplement

CT Supplement is added to standard Sorbitol MacConkey media (SMAC) to form CT-SMAC. CT-SMAC selects for E.coli 0157 after IMS.

This Product Contains: 1mg Cefixime powder and 50mg Potassium Tellurite powder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Store in refrigerator (2–8°C).
Forma Powder
Tipo di media Pathogen Detection Media
Metodo di preparazione Prepare Stock Solution
Target Organism Class E. coli
Tipo di prodotto finale Liquid Supplement
Quantità 1000 tests
Shipping Condition Room Temperature
Strain Designations E. coli O157

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato